S1950000
Sulfadoxine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Sulfadoxin, 4-Amino-N-(5,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)benzenesulfonamide, Sulfadoxine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
sulfadoxine
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ncnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)c1OC
InChI
1S/C12H14N4O4S/c1-19-10-11(14-7-15-12(10)20-2)16-21(17,18)9-5-3-8(13)4-6-9/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)
chave InChI
PJSFRIWCGOHTNF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)