1626001
USP
Sulfadimethoxine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-Amino-N-(2,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)benzenesulfonamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
sulfadimethoxine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc(OC)n1
InChI
1S/C12H14N4O4S/c1-19-11-7-10(14-12(15-11)20-2)16-21(17,18)9-5-3-8(13)4-6-9/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)
chave InChI
ZZORFUFYDOWNEF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also, for use with USP monographs such as:
- Sulfadimethoxine Tablets
- Sulfadimethoxine Sodium
- Sulfadimethoxine Soluble Powder
- Sulfadimethoxine Oral Suspension
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)