1613564
USP
Sodium benzoate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Benzoic acid sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
sodium benzoate
fabricante/nome comercial
USP
pf
>300 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
chave InChI
WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- Sodium Benzoate Compounded Oral Solution
- Pseudoephedrine Hydrochloride Oral Solution
- Promethazine and Phenylephrine Hydrochloride and Codeine Phosphate Oral Solution
- Promethazine and Phenylephrine Hydrochloride Oral Solution
- Fluconazole for Oral Suspension
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)