1613407
USP
Acetato de sódio
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Ácido acético
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
sodium acetate
Formulário
solid
temperatura de autoignição
1112 °F
fabricante/nome comercial
USP
pH
8-9.5
pKa
4.76 (acetic acid)
pf
>300 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)