PHR2618
Acetato de sódio
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Ácido acético
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1613429
família API
sodium acetate
Formulário
solid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
temperatura de autoignição
1112 °F
embalagem
pkg of 2 g
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
chave InChI
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Outras notas
Nota de análise
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)