1612619
USP
N-Acetylneuraminic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-Acetylneuraminic acid dihydrate, o-Sialic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
n-acetylneuraminic acid
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
-65 to -96°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@H]1[C@@H](O[C@](C[C@@H]1O)(O)C(=O)O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(=O)C
InChI
1S/C11H19NO9/c1-4(14)12-7-5(15)2-11(20,10(18)19)21-9(7)8(17)6(16)3-13/h5-9,13,15-17,20H,2-3H2,1H3,(H,12,14)(H,18,19)/t5-,6+,7+,8+,9+,11-/m0/s1
chave InChI
SQVRNKJHWKZAKO-PFQGKNLYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
N-Acetylneuraminic Acid is a commonly determined monosaccharide formed as a degradation product of therapeutic glycoproteins.
Aplicação
Also used to prepare standard stock solution during oligosaccharide and sialic acid analysis according to the given general chapters of United States Pharmacopeia (USP):
- 〈210〉 Monosaccharide analysis
- 〈129〉 Analytical procedures for recombinant therapeutic monoclonal antibodies
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)