Documentos Principais
110138
Millipore
N-Acetylneuraminic Acid, Synthetic
A component of mucoproteins, mucopolysaccharides, and mucolipids.
Sinônimo(s):
N-Acetylneuraminic Acid, Synthetic, NANA, Lactaminic Acid, Sialic Acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H19NO9
Número CAS:
Peso molecular:
309.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.79
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
white
solubilidade
water: ≥10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N(C1C(OC(CC1O)(O)C(=O)O)C(O)C(O)CO)C(=O)C
InChI
1S/C11H19NO9/c1-4(14)12-7-5(15)2-11(20,10(18)19)21-9(7)8(17)6(16)3-13/h5-9,13,15-17,20H,2-3H2,1H3,(H,12,14)(H,18,19)
chave InChI
SQVRNKJHWKZAKO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A component of mucoproteins, mucopolysaccharides, and mucolipids.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2