362000
N-Glycolylneuraminic Acid
Formed by the action of CMP-Neu5Ac hydroxylase. Humans are devoid of this compound due to a mutation in the human CMP-Neu5Ac hydroxylase gene that occurred after the Homo-Pan divergence.
Sinônimo(s):
N-Glycolylneuraminic Acid, NeuGc, Neu5Gc
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
off-white
solubilidade
water: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C10H17NO10/c12-1-3(14)6(16)7(17)5(11-4(15)2-13)8(18)9(19)10(20)21/h3,5-8,12-14,16-18H,1-2H2,(H,11,15)(H,20,21)/t3-,5+,6-,7-,8-/m1/s1
chave InChI
YIICUBSXBNCXHW-BOSCHMPASA-N
Descrição geral
Advertência
Outras notas
Malykh, Y.N., et al. 1998. Glycoconj. J. 15, 885.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3