D4784
4,5-Methylenedioxy-1,2-phenylenediamine dihydrochloride
≥98% purity (HPLC), powder
Sinônimo(s):
1,2-Diamino-4,5-methylenedioxybenzene dihydrochloride, 1,3-Benzodioxole-5,6-diamine dihydrochloride, 5,6-Diamino-1,3-benzodioxole dihydrochloride, MDB
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
4,5-Methylenedioxy-1,2-phenylenediamine dihydrochloride, Fluorogenic reagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
técnica(s)
titration: suitable
cor
white to orange
pf
247 °C
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].Nc1cc2OCOc2cc1N
InChI
1S/C7H8N2O2.2ClH/c8-4-1-6-7(2-5(4)9)11-3-10-6;;/h1-2H,3,8-9H2;2*1H
chave InChI
YXEJRYIEFFUUID-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
A significantly improved HPLC-fluorescence method for DMB-NANA and -NGNA, and application of this method to compare 2 candidate biosimilar therapeutic proteins to their respective RMs.