1604610
USP
Risedronate sodium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Risedronic acid monosodium salt hemi(pentahydrate)
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
risedronate
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OP(C(P(O)([O-])=O)(O)CC1=CC=CN=C1)(O)=O.[Na+]
InChI
1S/2C7H11NO7P2.2Na.5H2O/c2*9-7(16(10,11)12,17(13,14)15)4-6-2-1-3-8-5-6;;;;;;;/h2*1-3,5,9H,4H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15);;;5*1H2/q;;2*+1;;;;;/p-2
chave InChI
HYFDYHPNTXOPPO-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
- Risedronate Sodium Tablets
- Risedronate Sodium Delayed-Release Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT SE 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3