SML0650
Risedronate sodium
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
P,P′-[1-Hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene]bis-phosphonic acid sodium, Sodium risedronate, [1-Hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene]bis[phosphonic acid] monosodium salt
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C7H11NO7P2.Na/c9-7(16(10,11)12,17(13,14)15)4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5,9H,4H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15);/q;+1/p-1
chave InChI
DRFDPXKCEWYIAW-UHFFFAOYSA-M
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)