1566001
USP
Prochlorperazine maleate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Prochlorperazine dimaleate salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
prochlorperazine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C/C(O)=O.OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24)CC1
InChI
1S/C20H24ClN3S.2C4H4O4/c1-22-11-13-23(14-12-22)9-4-10-24-17-5-2-3-6-19(17)25-20-8-7-16(21)15-18(20)24;2*5-3(6)1-2-4(7)8/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3;2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2*2-1-
chave InChI
DSKIOWHQLUWFLG-SPIKMXEPSA-N
Informações sobre genes
human ... DRD2(1813)
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Prochlorperazine Maleate Tablets
- Prochlorperazine Oral Solution
- Prochlorperazine Suppositories
- Prochlorperazine Edisylate Injection
- Prochlorperazine
- Prochlorperazine Edisylate
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Lact. - Repr. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)