BP493
Prochlorperazine mesilate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Prochlorperazine dimethanesulfonate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
prochlorperazine
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C20H24ClN3S.CH4O3S/c1-22-11-13-23(14-12-22)9-4-10-24-17-5-2-3-6-19(17)25-20-8-7-16(21)15-18(20)24;1-5(2,3)4/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)
chave InChI
WLFCZUKGFJNFQY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also used in monographs such as:
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)