1563331
USP
Probucol Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4,4′-Dithiobis(2,6-di-tert-butylphenol)
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
probucol
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C28H42O2S2/c1-25(2,3)19-13-17(14-20(23(19)29)26(4,5)6)31-32-18-15-21(27(7,8)9)24(30)22(16-18)28(10,11)12/h13-16,29-30H,1-12H3
chave InChI
NEUPRVAMTYHIQV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)