1563320
USP
Probucol Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3,3′,5,5′-Tetra-tert-butyl-4,4‘-diphenoquinone
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
probucol
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=[c]1c(c[c](cc1C(C)(C)C)=[c]2cc([c](c(c2)C(C)(C)C)=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C28H40O2/c1-25(2,3)19-13-17(14-20(23(19)29)26(4,5)6)18-15-21(27(7,8)9)24(30)22(16-18)28(10,11)12/h13-16H,1-12H3
chave InChI
GQIGHOCYKUBBOE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)