43504
O-Ethylhydroxylamine hydrochloride
for GC derivatization, LiChropur™
Sinônimo(s):
Ethoxyamine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
Nível de qualidade
Ensaio
99.0-101.0% (wt., AT)
qualidade
LiChropur™
adequação da reação
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
pf
130-133 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CCON
InChI
1S/C2H7NO.ClH/c1-2-4-3;/h2-3H2,1H3;1H
chave InChI
NUXCOKIYARRTDC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Separation and analysis of complex monosaccharide mixtures using chromatography techniques.
- Analysis of carbohydrates in complex matrices of biological and synthetic origin using gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?