1560990
USP
Prilocaine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Prilocaine, (±)-2′-Methyl-2-(propylamino)propionanilide, N-(2-Methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
prilocaine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C13H20N2O/c1-4-9-14-11(3)13(16)15-12-8-6-5-7-10(12)2/h5-8,11,14H,4,9H2,1-3H3,(H,15,16)
chave InChI
MVFGUOIZUNYYSO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Protocolos
HPLC Analysis of Carotene Compounds on Ascentis® RP-Amide