1561019
USP
Prilocaine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
o-Toluidine hydrochloride, 2-Methylaniline hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
prilocaine
fabricante/nome comercial
USP
pf
215-217 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cc1ccccc1N
InChI
1S/C7H9N.ClH/c1-6-4-2-3-5-7(6)8;/h2-5H,8H2,1H3;1H
chave InChI
OGVXWEOZQMAAIM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Prilocaine
- Prilocaine Hydrochloride
- Prilocaine Hydrochloride Injection
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)