P2939025
Prilocaine impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(RS)-N-(Methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
prilocaine
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C13H20N2O/c1-4-9-14-11(3)13(16)15-12-7-5-10(2)6-8-12/h5-8,11,14H,4,9H2,1-3H3,(H,15,16)
chave InChI
AQVLBLGVVXVVHN-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)