P2939000
Prilocaine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(±)-2′-Methyl-2-(propylamino)propionanilide, N-(2-Methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
prilocaine
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N(C(C)C(=O)Nc1c(cccc1)C)CCC
InChI
1S/C13H20N2O/c1-4-9-14-11(3)13(16)15-12-8-6-5-7-10(12)2/h5-8,11,14H,4,9H2,1-3H3,(H,15,16)
chave InChI
MVFGUOIZUNYYSO-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)