1554669
USP
Praziquantel Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-(Cyclohexylcarbonyl)-2,3,6,7-tetrahydro-4H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
praziquantel
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N21CCc3c(cccc3)C2=CN(CC1=O)C(=O)C4CCCCC4
InChI
1S/C19H22N2O2/c22-18-13-20(19(23)15-7-2-1-3-8-15)12-17-16-9-5-4-6-14(16)10-11-21(17)18/h4-6,9,12,15H,1-3,7-8,10-11,13H2
chave InChI
RAZNCTHEBQFYML-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Also used to prepare the standard solution in the mobile phase during the impurity analysis of Praziquantel according to the United States of Pharmacopeia.
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)