1554603
USP
Praziquantel
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-(Cyclohexylcarbonyl)-1,2,3,6,7-11b-hexahydro-4H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
praziquantel
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CN(CC2N1CCc3ccccc23)C(=O)C4CCCCC4
InChI
1S/C19H24N2O2/c22-18-13-20(19(23)15-7-2-1-3-8-15)12-17-16-9-5-4-6-14(16)10-11-21(17)18/h4-6,9,15,17H,1-3,7-8,10-13H2
chave InChI
FSVJFNAIGNNGKK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Also, for use with USP monograph such as Praziquantel Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)