46648
Praziquantel
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2-(Cyclohexylcarbonyl)-1,2,3,6,7-11b-hexahydro-4H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
espectro de atividade do antibiótico
parasites
aplicação(ões)
clinical testing
formato
neat
Modo de ação
cell membrane | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CN(CC2N1CCc3ccccc23)C(=O)C4CCCCC4
InChI
1S/C19H24N2O2/c22-18-13-20(19(23)15-7-2-1-3-8-15)12-17-16-9-5-4-6-14(16)10-11-21(17)18/h4-6,9,15,17H,1-3,7-8,10-13H2
chave InChI
FSVJFNAIGNNGKK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Surface water samples by solid phase extraction (SPE) and ultra-high performance liquid chromatography-quadrupole linear ion trap tandem mass spectrometry (UHPLC-QqLIT-MS) equipped with electrospray ionization (ESI) source.
- Plants by HPLC with triple quadrupole mass spectrometry (HPLC-ESI-QqQ-MS/MS) operating in multiple reaction monitoring (MRM) mode.
- Tablet formulations by reversed phase (RP) HPLC with ultraviolet (UV) detection.
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Praziquantel Determination in Aquarium Water- Learn how the use of a Chromolith® monolithic silica column allows simplification of sample preparation.