1545045
USP
Plastic additive 13
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
cis-13-Docosenoamide, Erucamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
fabricante/nome comercial
USP
pf
79-81 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCCCCC(N)=O
InChI
1S/C22H43NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h9-10H,2-8,11-21H2,1H3,(H2,23,24)/b10-9-
chave InChI
UAUDZVJPLUQNMU-KTKRTIGZSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)