PHR3089
Plastic Additive 14
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
Bis(2-ethylhexyl) phthalate, DEHP, Phthalic acid bis(2-ethylhexyl ester), ‘Dioctyl’ phthalate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1545056
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 200 mg
p.e.
386 °C (lit.)
densidade
0.985 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3
chave InChI
BJQHLKABXJIVAM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
392.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
200 °C - Pensky-Martens closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)