1543200
USP
Piperine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-Piperoylpiperidine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
piperine
fabricante/nome comercial
USP
pf
131-135 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(\C=C\C=C\c1ccc2OCOc2c1)N3CCCCC3
InChI
1S/C17H19NO3/c19-17(18-10-4-1-5-11-18)7-3-2-6-14-8-9-15-16(12-14)21-13-20-15/h2-3,6-9,12H,1,4-5,10-11,13H2/b6-2+,7-3+
chave InChI
MXXWOMGUGJBKIW-YPCIICBESA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Black Pepper
- Powdered Black Pepper
- Powdered Black Pepper Extract
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2