W290904
Piperine
≥95%, FG
Sinônimo(s):
1-Piperoylpiperidine
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Piper nigrum L.
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥95%
forma
powder, crystals or granules
pf
131-135 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fatty; pepper
cadeia de caracteres SMILES
O=C(\C=C\C=C\c1ccc2OCOc2c1)N3CCCCC3
InChI
1S/C17H19NO3/c19-17(18-10-4-1-5-11-18)7-3-2-6-14-8-9-15-16(12-14)21-13-20-15/h2-3,6-9,12H,1,4-5,10-11,13H2/b6-2+,7-3+
chave InChI
MXXWOMGUGJBKIW-YPCIICBESA-N
Informações sobre genes
human ... CYP3A4(1576)
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?