1517006
USP
Phenelzine sulfate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Phenelzine sulfate salt, Phenelzine hydrogen sulphate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
phenelzine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
NNCCC1=CC=CC=C1.OS(=O)(O)=O
InChI
1S/C8H12N2.H2O4S/c9-10-7-6-8-4-2-1-3-5-8;1-5(2,3)4/h1-5,10H,6-7,9H2;(H2,1,2,3,4)
chave InChI
RXBKMJIPNDOHFR-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... MAOA(4128) , MAOB(4129)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)