1492801
USP
Pamidronate disodium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Pamidronate disodium pentahydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
pamidronate
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])[C@@]([P](=O)([O-])O)(O)CC[N+H3].O.O.O.O.O
InChI
1S/C3H11NO7P2.2Na.5H2O/c4-2-1-3(5,12(6,7)8)13(9,10)11;;;;;;;/h5H,1-2,4H2,(H2,6,7,8)(H2,9,10,11);;;5*1H2/q;2*+1;;;;;/p-2
chave InChI
CZYWHNTUXNGDGR-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)