1483185
USP
Oxcarbazepine Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Acridone, 9,10-Dihydro-9-oxoacridine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
oxcarbazepine
fabricante/nome comercial
USP
pf
>300 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=C1c2ccccc2Nc3ccccc13
InChI
1S/C13H9NO/c15-13-9-5-1-3-7-11(9)14-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H,(H,14,15)
chave InChI
FZEYVTFCMJSGMP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Oxcarbazepine Oral Suspension
- Oxcarbazepine Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)