PHR3071
Oxcarbazepine Related Compound C
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
Acridone, 9,10-Dihydro-9-oxoacridine
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1483185
família API
oxcarbazepine
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 25 mg
pf
>300 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1c2ccccc2Nc3ccccc13
InChI
1S/C13H9NO/c15-13-9-5-1-3-7-11(9)14-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H,(H,14,15)
chave InChI
FZEYVTFCMJSGMP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)