1483200
USP
Oxcarbazepine Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5,11-Dihydro-10H-dibenz[b,f]azepin-10-one
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
oxcarbazepine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N1c2c(cccc2)CC(=O)c3c1cccc3
InChI
1S/C14H11NO/c16-14-9-10-5-1-3-7-12(10)15-13-8-4-2-6-11(13)14/h1-8,15H,9H2
chave InChI
VSZGCLXGCOECAY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)