1479064
USP
Orphenadrine Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-Methyldiphenhydramine citrate salt, N,N-Dimethyl-2-[phenyl(p-tolyl)methoxy]ethanamine citrate, p-Methyldiphenhydramine citrate salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
orphenadrine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N(CCOC(c2ccc(cc2)C)c1ccccc1)(C)C
InChI
1S/C18H23NO/c1-15-9-11-17(12-10-15)18(20-14-13-19(2)3)16-7-5-4-6-8-16/h4-12,18H,13-14H2,1-3H3
chave InChI
PJUYQWIDNIAHIZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)