1479031
USP
Orphenadrine Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Tofenacin hydrochloride, N-Methyl-2-[(2-methylphenyl)phenylmethoxy]ethanamine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
orphenadrine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl.N(CCOC(c2c(cccc2)C)c1ccccc1)C
InChI
1S/C17H21NO.ClH/c1-14-8-6-7-11-16(14)17(19-13-12-18-2)15-9-4-3-5-10-15;/h3-11,17-18H,12-13H2,1-2H3;1H
chave InChI
YAXWIYFUVISXRS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Orphenadrine Citrate
- Orphenadrine Citrate Extended-Release Tablets
- Orphenadrine Citrate Injection
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)