1466506
USP
Nitroglycerin in propylene glycol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Glycerol trinitrate solution, Diluted Nitroglycerin, Diluted glyceryl trinitrate, 1,2,3-Propanetriol 1,2,3-trinitrate solution
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
nitroglycerin
forma
solution
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
- Diluted Nitroglycerin
- Nitroglycerin Injection
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
217.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
103 °C - closed cup