N0845008
Nimesulide impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-Nitro-2-phenoxyaniline, 2-Amino-5-nitrodiphenyl ether, 4-Nitro-2-phenoxybenzenamine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
nimesulide
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+](=O)([O-])c1cc(c(cc1)N)Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H10N2O3/c13-11-7-6-9(14(15)16)8-12(11)17-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,13H2
chave InChI
CGQKBVHAWXBMCL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)