C5270
Cinnarizine
powder
Sinônimo(s):
1-trans-Cinnamyl-4-diphenylmethylpiperazine
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
cor
white
originador
Johnson & Johnson
cadeia de caracteres SMILES
C1CN(CCN1C\C=C\c2ccccc2)C(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H28N2/c1-4-11-23(12-5-1)13-10-18-27-19-21-28(22-20-27)26(24-14-6-2-7-15-24)25-16-8-3-9-17-25/h1-17,26H,18-22H2/b13-10+
chave InChI
DERZBLKQOCDDDZ-JLHYYAGUSA-N
Informações sobre genes
human ... CACNA1A(773) , CACNA1C(775) , CACNA1D(776) , CACNA1F(778) , CACNA1S(779) , DRD2(1813) , HRH1(3269)
Descrição geral
Aplicação
- to study its role in self-nano emulsifying drug delivery systems (SNEDDS)(8)(10)
- to test Ca2+ signaling is pivotal for cancer-associated fibroblasts (CAFs) retraction(9)
- as a model drug to develop a high-throughput in vitro intestinal lipolysis (HTP) model(11)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?