PHR2811
Cinnarizine
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
Cinnarizine, 1-trans-Cinnamyl-4-diphenylmethylpiperazine
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to BP 1219
traceable to Ph. Eur. C2180000
descrição
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
família API
cinnarizine
Formulário
solid
embalagem
pkg of 200 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C1CN(CCN1C\C=C\c2ccccc2)C(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H28N2/c1-4-11-23(12-5-1)13-10-18-27-19-21-28(22-20-27)26(24-14-6-2-7-15-24)25-16-8-3-9-17-25/h1-17,26H,18-22H2/b13-10+
chave InChI
DERZBLKQOCDDDZ-JLHYYAGUSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)