Documentos Principais
1463246
USP
Nicardipine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3-{2-[Benzyl(methyl)amino]ethyl}-5-methyl-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine 3,5-dicarboxylate oxalate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H27N3O6·C2H2O4
Peso molecular:
567.54
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
família API
nicardipine
embalagem
pkg of 20 mg
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)