1064122
USP
N-Benzyl-N-methylethanolamine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-(N-Benzyl-N-methylamino)ethanol
About This Item
grau
pharmaceutical primary standard
família API
nicardipine
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.529 (lit.)
pb
95-105 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CN(CCO)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-11(7-8-12)9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,12H,7-9H2,1H3
chave InChI
WOUANPHGFPAJCA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup