1460339
USP
Nepafenac Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
7-Benzoylindolin-2-one
About This Item
Produtos recomendados
família API
nepafenac
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecules)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C15H11NO2/c17-13-9-11-7-4-8-12(14(11)16-13)15(18)10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9H2,(H,16,17)
chave InChI
APGQYYFHBPQPTL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)