75161
Bis(1-methylethyl) 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
Nimodipine impurity B (PhEur)
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
família API
nimodipine
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(C(OC(C)C)=O)C(C(C(OC(C)C)=O)=C(C)N1)C2=CC=CC([N+]([O-])=O)=C2
InChI
1S/C21H26N2O6/c1-11(2)28-20(24)17-13(5)22-14(6)18(21(25)29-12(3)4)19(17)15-8-7-9-16(10-15)23(26)27/h7-12,19,22H,1-6H3
chave InChI
UPOXKUKUWZYRQV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Produtos recomendados
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)