1449530
USP
Nabumetone Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(E)-4-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)but-3-en-2-one
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
nabumetone
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C15H14O2/c1-11(16)3-4-12-5-6-14-10-15(17-2)8-7-13(14)9-12/h3-10H,1-2H3/b4-3+
chave InChI
ODKROFHKPKRFPM-ONEGZZNKSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Nabumetone
- Nabumetone Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3