N0020000
Nabumetone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-(6-Methoxy-2-naphthyl)-2-butanone
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
nabumetone
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2cc(CCC(C)=O)ccc2c1
InChI
1S/C15H16O2/c1-11(16)3-4-12-5-6-14-10-15(17-2)8-7-13(14)9-12/h5-10H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
BLXXJMDCKKHMKV-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PTGS2(5743)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)