JN0003
Ridogrel
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-[(E)-[3-pyridyl-[3-(trifluoromethyl)phenyl]methylene]amino]oxypentanoic acid, R 68070, R068070
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O=C(O)CCCCO/N=C(C1=CC=CN=C1)\C2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2
InChI
1S/C18H17F3N2O3/c19-18(20,21)15-7-3-5-13(11-15)17(14-6-4-9-22-12-14)23-26-10-2-1-8-16(24)25/h3-7,9,11-12H,1-2,8,10H2,(H,24,25)/b23-17-
chave InChI
GLLPUTYLZIKEGF-QJOMJCCJSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)