X1126
Xylazine
≥99%
Sinônimo(s):
2-(2,6-Dimethylphenylamino)-5,6-dihydro-4H-thiazine
Ensaio
≥99%
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(C)c1NC2=NCCCS2
InChI
1S/C12H16N2S/c1-9-5-3-6-10(2)11(9)14-12-13-7-4-8-15-12/h3,5-6H,4,7-8H2,1-2H3,(H,13,14)
chave InChI
BPICBUSOMSTKRF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?