X1251
Xylazine hydrochloride
≥99.0% (HPLC), powder, sedative
Sinônimo(s):
2-(2,6-Dimethylphenylamino)-5,6-dihydro-4H-thiazine hydrochloride, 5,6-Dihydro-2-(2,6-xylidino)-4H-1,3-thiazine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
product name
Xylazine hydrochloride, ≥99.0% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cc1cccc(C)c1NC2=NCCCS2
InChI
1S/C12H16N2S.ClH/c1-9-5-3-6-10(2)11(9)14-12-13-7-4-8-15-12;/h3,5-6H,4,7-8H2,1-2H3,(H,13,14);1H
chave InChI
QYEFBJRXKKSABU-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3