Documentos Principais
TURB10
Supelco
Padrão de calibração de turbidez de 10 NTU - Formazina
certified reference material
Sinônimo(s):
Padrão de calibração de turbidez de formazina 10 NTU
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Certificado de análise (CofA)
certificate is enclosed in each package
fabricante/nome comercial
RTC TURB10-100
concentração
in H2O
aplicação(ões)
environmental
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Este Material de referência certificado (CRM) é produzido e certificado de acordo com a ISO 17034 e a ISO/IEC 17025. Todas as informações sobre o uso deste CRM podem ser encontradas no certificado de análise.
Aplicação
Esse CRM pode ser usado para calibrar e validar todos os tipos de medidores de turbidez de laboratório na faixa de 10 unidades de turbidez nefelométrica (NTU).
Características e benefícios
  • Padrão preparado gravimetricamente, verificado e qualificado em um laboratório com certificação ISO/IEC 17025 e ISO 17034
  • Rastreável para o SI e padrões de ordem superior do NIST
  • Valor atribuído com base em uma determinação de pureza por balanço de massa e valor gravimetricamente preparado
  • Homogeneidade avaliada de acordo com o ISO Guide 35
  • Disponível em frascos de polietileno de alta densidade com volumes de 100, 500 e 1000 ml para garantir uma entrega segura
  • Acompanhado de um certificado de análise (CoA) com informações sobre a data de validade para uma auditoria eficaz
  • Preparado usando água deionizada como solvente
Outras notas
Os valores dos analitos variam entre lotes. Alguns lotes podem não conter todos os analitos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)