Key Documents
K3644
Sigma-Aldrich
K 858
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
K858, N-(4-Acetyl-4,5-dihydro-5-methyl-5-phenyl-1,3,4-thiadia zol-2-yl)acetamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H15N3O2S
Número CAS:
Peso molecular:
277.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: ≥20 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)NC1=NN(C(C)=O)C(C)(S1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H15N3O2S/c1-9(17)14-12-15-16(10(2)18)13(3,19-12)11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,1-3H3,(H,14,15,17)
chave InChI
JEFVYQYZCAVNTP-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Eg5 is a key protein involved in the formation of bipolar spindles. K858 is a selective ATP-uncompetitive mitotic kinesin Eg5 inhibitor. The compound induces mitotic arrest, caspase-3 activation and cell growth inhibition in HCT116 cells.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1