N0020030
Nabumetone impurity F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
6,6′-Dimethoxy-2,2′-binaphthalenyl
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
nabumetone
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C22H18O2/c1-23-21-9-7-17-11-15(3-5-19(17)13-21)16-4-6-20-14-22(24-2)10-8-18(20)12-16/h3-14H,1-2H3
chave InChI
FYVICNOBWLSECU-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)